Learn More
2-Propylpentansäure, Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.38 € - 116.58 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1069-66-5 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00078604 |
InChI-Schlüssel | AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin |
PubChem CID | 16760703 |
ChEBI | CHEBI:9925 |
IUPAC-Name | Natrium;-2-propylpentanoat |
SMILES | CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10077682
|
Thermo Scientific Acros
271830050 |
5 g |
36.38 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10466573
|
Thermo Scientific Acros
271830250 |
25 g |
116.58 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1069-66-5 | |
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M | |
16760703 | |
Natrium;-2-propylpentanoat |
MFCD00078604 | |
sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin | |
CHEBI:9925 | |
CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+] |
Spezifikation
2-Propylpentanoic acid, sodium salt | |
1069-66-5 | |
100.0 | |
Weiß | |
98% | |
C8H15NaO2 | |
MFCD00078604 | |
sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin | |
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;-2-propylpentanoat | |
16760703 | |
166.2 | |
Feines Pulver |
98% | |
97.5 | |
>300.0°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
(CH3CH2CH2)2CHCOONa | |
15, 10099 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+] | |
166.2 | |
CHEBI:9925 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
GHS-P-Satz
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 213-961-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YV7876000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Propylpentanoic acid, sodium salt
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.