Learn More
2-Pyridin-3-ylbenzaldehyd, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10526344
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 176690-44-1
Summenformel C12H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
MDL-Nummer MFCD02684097
InChI-Schlüssel DTUANRRVVJRTJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3857593
IUPAC-Name 2-Pyridin-3-ylbenzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C2=CN=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyridin-3-ylbenzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Synonym 2-pyridin-3-yl benzaldehyde, 2-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 2-3-pyridinyl benzaldehyde, 2-3-pyridyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-pyridinyl, 2-3-pyrldinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-3-pyridinyl, pubchem22510, dtuanrrvvjrtjs-uhfffaoysa
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%