Learn More
2-Pyridin-3-ylpiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
236.18 € - 711.54 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13078-04-1 |
---|---|
Summenformel | C10H14N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 162.24 |
MDL-Nummer | MFCD00006370 |
InChI-Schlüssel | MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl |
PubChem CID | 2181 |
ChEBI | CHEBI:28986 |
IUPAC-Name | 3-Piperidin-2-ylpyridin |
SMILES | C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15552353
|
Thermo Scientific Acros
458980010 |
1 g |
236.18 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15562353
|
Thermo Scientific Acros
458980050 |
5 g |
711.54 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13078-04-1 | |
162.24 | |
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N | |
2181 | |
3-Piperidin-2-ylpyridin |
C10H14N2 | |
MFCD00006370 | |
3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl | |
CHEBI:28986 | |
C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1 |
Spezifikation
2-Pyridin-3-ylpiperidine | |
9.0°C | |
270.0°C to 272.0°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
MFCD00006370 | |
3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl | |
C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1 | |
162.24 | |
CHEBI:28986 | |
97% |
13078-04-1 | |
1.0460g/mL | |
93°C | |
96% min. (GC) | |
C10H14N2 | |
1.046 | |
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N | |
3-Piperidin-2-ylpyridin | |
2181 | |
162.23 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Entfernen
Gefahr
- 2-Pyridin-3-ylpiperidine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.