Learn More
2-Pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazol-5-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10103414
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 900015-48-7
Summenformel C8H10N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 182.241
MDL-Nummer MFCD07021330
InChI-Schlüssel CFFWKLLEEVWNLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 2767663
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=C(S2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 182.25
Reinheit (%) 97%