Learn More
2-Pyrrolidin-1-ylanilin, Thermo Scientific™
Catalog No. 10091284
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 21627-58-7
Summenformel C10H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 162.236
InChI-Schlüssel BFPUBGCFJMIZDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl aniline, 2-pyrrolidinoaniline, 2-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 2-pyrrolidinylphenylamine, 2-pyrrolizinoaniline, acmc-209fmh, 2-pyrrolidin-1-ylphenylamine, 1-2-aminophenyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylphenyl amine, 2-1-pyrrolidinyl-benzenamine
PubChem CID 937501
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-1-Ylanilin
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidin-1-ylaniline
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 97%