Learn More
2-Pyrrolidin-1-ylanilin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Pyrrolidin-1-ylaniline |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 162.23 |
Reinheit (%) | 97% |