Learn More
2-Thiopheneethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11434313
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30433-91-1
Summenformel C6H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 127.205
MDL-Nummer MFCD00051495
InChI-Schlüssel HVLUYXIJZLDNIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene-2-ethylamine, 2-thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethanamine, thiopheneethanamine, 2-2-thienyl ethylamine, 2-thien-2-ylethanamine, 2-thiopheneethanamine, thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 2-2-aminoethyl thiophene
PubChem CID 116521
IUPAC-Name 2-Thiophen-2-ylethanamin
SMILES C1=CSC(=C1)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiopheneethylamine
Dichte 1.087
Siedepunkt 201°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.551
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 106962
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 127.21
Reinheit (%) 98%