Learn More
2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd, 96 %, ACROS Organics™
Catalog No. 10667770
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 94651-33-9
Summenformel C8H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.12
MDL-Nummer MFCD00042405
InChI-Schlüssel CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 2777192
IUPAC-Name 2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 77°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 190.12
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig