Learn More
2-(Trifluormethoxy)phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11434287
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32858-93-8
Summenformel C7H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.11
MDL-Nummer MFCD00236324
InChI-Schlüssel GQWMNVOVQZIPJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy phenol, 2-trifluorormethoxy phenol, 2-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, o-trifluoromethoxyphenol, 2-trifluormethoxy phenol, trifluoromethoxyphenol, phenol, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxy phenol, acmc-1cmde
PubChem CID 2777299
IUPAC-Name 2-(Trifluormethoxy)phenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)phenol
Dichte 1.332
Siedepunkt 69°C to 71°C (60 mmHg)
Brechungsindex 1.443
Menge 1 g
Beilstein 1869013
Formelmasse 178.11
Reinheit (%) 97%