Learn More
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11426396
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3069-29-2
Summenformel C8H22N2O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 206.36
MDL-Nummer MFCD00054776
InChI-Schlüssel MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl-3-aminopropylmethyldimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyl-dimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propyldimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propylmethyldimethoxysilane, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl, n-3-dimethoxy methyl silyl propyl ethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 1,2-ethanediamine, n1-3-dimethoxymethylsilyl propyl
PubChem CID 76482
IUPAC-Name N'-[3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl]ethan-1,2-diamin
SMILES CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
Spezifikation
Siedepunkt 265°C
Chemischer Name oder Material 3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2074259
Flammpunkt 90°C (194°F)
Formelmasse 206.36
Reinheit (%) 97%
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.449
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 0.968