Learn More
3-(2-Chlor-5-Methylphenoxy)piperidin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11429770
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902837-30-3
Summenformel C12H16ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 225.716
MDL-Nummer MFCD08061103
InChI-Schlüssel GRLVAJJXUNOVRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chloro-5-methylphenoxy piperidine, 3-2-chloro-5-methyl-phenoxy-piperidine, 1-chloro-4-methyl-2-3-piperidyloxy benzene
PubChem CID 24212031
IUPAC-Name 3-(2-Chlor-5-methylphenoxy)piperidin
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Cl)OC2CCCNC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine
Menge 1 g
Formelmasse 225.72
Reinheit (%) 98%