Learn More
[3-(2-furyl)phenyl]Methanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10624005
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 89929-93-1
Summenformel C11H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.199
MDL-Nummer MFCD06203100
InChI-Schlüssel SBTRFADZILHXNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl phenyl methanol, 3-furan-2-yl phenyl methanol, 3-2-furyl benzyl alcohol, 3-2-furyl benzenemethanol, 3-2-furanyl phenylmethanol, 3-2-furanyl-phenylmethanol, 3-2-furanyl phenyl methanol, 3-2-furyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 11116545
IUPAC-Name [3-(Furan-2-yl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CC=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-(2-Furyl)phenyl]methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 95%