Learn More
3,3'-Diaminobenzidine-Tetrahydrochloridhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Weit verbreitetes Peroxidase-Substrat für Immunblotting und immunhistochemische Färbeverfahren
95.07 € - 224.12 €
Chemische Identifikatoren
CAS 868272-85-9
Summenformel C12H18Cl4N4
Molekulargewicht (g/mol) 360.10
MDL-Nummer MFCD08273058
InChI-Schlüssel KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se
PubChem CID 23191111
IUPAC-Name [1,1'-biphenyl]-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15444629
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62216.06
5 g
95.07 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15454629
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62216.09
10 g
224.12 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
3,3?-diaminobenzidine-tetrahydrochloride-dihydrate (DAB) was used as a chromogen, for detecting the antigen-antibody complex. It is one of the most potent marker being used in immunochemistry, mostly at the electron and light microscope levels. It is used as a histological stain for peroxidase activity. Reaction between 3,3'-Diaminobenzidine and peroxidase forms a visible insoluble product. This approach has been used to assay activity of glutamate decarboxylase in rat cerebellar sections and to detect horseradish peroxidase presence on cultured cell surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3′-Diaminobenzidin Tetrahydrochlorid Dihydrat (DAB) wurde als Chromogen zum Nachweis des Antigen-Antikörper-Komplexes verwendet. Es ist einer der stärksten Marker, der in der Immunchemie verwendet wird, hauptsächlich auf der Ebene der Elektronen- und Lichtmikroskope. Es wird als histologische Färbung für Peroxidase-Aktivität verwendet. Die Reaktion zwischen 3,3′-Diaminobenzidin und Peroxidase bildet ein sichtbar unlösliches Produkt. Dieser Ansatz wurde verwendet, um die Aktivität von Glutamat Decarboxylase in Kleinhirnschnitten von Ratten zu untersuchen und um Meerrettich-Peroxidase-Präsenz auf kultivierten Zelloberflächen zu erkennen.
Löslichkeit
Löslich bei 5 % (w/v) in Wasser
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Das Pulver hat eine Haltbarkeit von 3 Jahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Hygroskopisch Mit Trockenmittel lagern. Unter Stickstoff verarbeiten, vor Feuchtigkeit schützen. Unter Stickstoff lagern
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
868272-85-9
360.10
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
23191111
Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1
C12H18Cl4N4
MFCD08273058
3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se
[1,1'-biphenyl]-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride
Spezifikation
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
Grau
MFCD08273058
Soluble at 5%(w/v) in water
Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1
360.10
360.11 (Anhydrous)
868272-85-9
C12H18Cl4N4
3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
[1,1'-biphenyl]-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride
23191111
Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H351-H315-H319-H335
Suspected of causing cancer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H320-H335-H341-H350
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C
Produktidentifikator
  • 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,3-Diaminobenzidinetetrahydrochloridehydrate