Learn More
(+/-)-3,3-Dimethyl-2-Butylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine is used to produce 1-pyridin-3-yl-3-(1,2,2-trimethyl-propyl)-thiourea. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-3,3-Dimethyl-2-Butylamin wird zur Herstellung von 1-Pyridin-3-yl-3-(1,2,2 -Trimethylpropyl)-Thioharnstoff verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Säurechloriden und Säureanhydriden geschützt aufbewahren.
(+/-)-3,3-Dimethyl-2-Butylamin wird zur Herstellung von 1-Pyridin-3-yl-3-(1,2,2 -Trimethylpropyl)-Thioharnstoff verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Säurechloriden und Säureanhydriden geschützt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine |
Dichte | 0.755 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2733 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
Formelmasse | 101.19 |
Reinheit (%) | 98% |