Learn More
3,3-Dimethylacryloylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.06 € - 100.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS 3350-78-5
Summenformel C5H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 118.56
MDL-Nummer MFCD00000730
InChI-Schlüssel BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylacryloyl chloride, 3-methylcrotonoyl chloride, 3-methyl-but-2-enoyl chloride, 3,3-dimethylacrylyl chloride, 2-butenoyl chloride, 3-methyl, 3-methyl-2-butenoyl chloride, 3,3-dimethylacryloylchloride, dimethylacrylyl chloride, dimethyl acryloyl chloride, acmc-1cpb0
PubChem CID 102394
IUPAC-Name 3-methylbut-2-enoyl chloride
SMILES CC(C)=CC(Cl)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10387880
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
179730050
5 g Glasflasche
33.06 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10153860
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
179730250
25 g Glasflasche
100.20 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3350-78-5
118.56
BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
102394
CC(C)=CC(Cl)=O
C5H7ClO
MFCD00000730
3,3-dimethylacryloyl chloride, 3-methylcrotonoyl chloride, 3-methyl-but-2-enoyl chloride, 3,3-dimethylacrylyl chloride, 2-butenoyl chloride, 3-methyl, 3-methyl-2-butenoyl chloride, 3,3-dimethylacryloylchloride, dimethylacrylyl chloride, dimethyl acryloyl chloride, acmc-1cpb0
3-methylbut-2-enoyl chloride
Spezifikation
3, 3-Dimethylacryloyl chloride
3350-78-5
100.0
1.0600g/mL
51°C
96% min. (GC)
(CH3)2C=CHCOCl
MFCD00000730
1.06
Solubility in water: reacts
CC(C)=CC(Cl)=O
118.56
118.56
Flüssigkeit
97%
96.0
Farblos bis hellgelb
145.0°C to 147.0°C
Echt
C5H7ClO
1.4750 to 1.4780
02, 433
3,3-dimethylacryloyl chloride, 3-methylcrotonoyl chloride, 3-methyl-but-2-enoyl chloride, 3,3-dimethylacrylyl chloride, 2-butenoyl chloride, 3-methyl, 3-methyl-2-butenoyl chloride, 3,3-dimethylacryloylchloride, dimethylacrylyl chloride, dimethyl acryloyl chloride, acmc-1cpb0
BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
3-methylbut-2-enoyl chloride
102394
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Reagiert heftig mit Wasser.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 222-109-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Kann bei Lagerung dunkler werden
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethylacryloyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.