Learn More
3,3-Dimethylpiperidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
109.55 € - 165.83 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1193-12-0 |
---|---|
Summenformel | C7H15N |
Molekulargewicht (g/mol) | 113.20 |
MDL-Nummer | MFCD00005995 |
InChI-Schlüssel | CDODDZJCEADUQQ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 70942 |
IUPAC-Name | 3,3-Dimethylpiperidin |
SMILES | CC1(C)CCCNC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11339969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25753.MD |
250 mg |
109.55 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11349969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25753.03 |
1 g |
165.83 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1193-12-0 | |
113.20 | |
CDODDZJCEADUQQ-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-Dimethylpiperidin |
C7H15N | |
MFCD00005995 | |
70942 | |
CC1(C)CCCNC1 |
Spezifikation
3,3-Dimethylpiperidine | |
0.81 | |
26°C (79°F) | |
C7H15N | |
MFCD00005995 | |
Luftempfindlich | |
CDODDZJCEADUQQ-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-Dimethylpiperidin | |
70942 | |
95% |
1193-12-0 | |
134°C to 136°C | |
Amine-like | |
1.4475 | |
UN2733 | |
piperidine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-piperidine, 3,3-dimethyl piperidine, pubchem10316, acmc-1bo7w, 3,3-dimethylpiperdine | |
CC1(C)CCCNC1 | |
113.20 | |
113.2 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318-H226
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:AMINE, ENTZÜNDBAR, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 214-767-6
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen