Learn More
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
79.30 € - 146.73 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 902836-93-5 |
---|---|
Summenformel | C12H14N2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 202.257 |
MDL-Nummer | MFCD08061079 |
InChI-Schlüssel | OSURJDMYHKQISX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-3-piperidinyloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yl-oxy benzonitrile, 3-3-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 3-piperidin-3-yl oxy benzonitrile |
PubChem CID | 22309128 |
IUPAC-Name | 3-Piperidin-3-yloxybenzonitril |
SMILES | C1CC(CNC1)OC2=CC=CC(=C2)C#N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11419680
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50939.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
11429680
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50939.03 |
1 g |
146.73 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
902836-93-5 | |
202.257 | |
OSURJDMYHKQISX-UHFFFAOYSA-N | |
22309128 | |
C1CC(CNC1)OC2=CC=CC(=C2)C#N |
C12H14N2O | |
MFCD08061079 | |
3-3-piperidinyloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yl-oxy benzonitrile, 3-3-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 3-piperidin-3-yl oxy benzonitrile | |
3-Piperidin-3-yloxybenzonitril |
Spezifikation
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile | |
C12H14N2O | |
3-3-piperidinyloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yl-oxy benzonitrile, 3-3-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 3-piperidin-3-yl oxy benzonitrile | |
C1CC(CNC1)OC2=CC=CC(=C2)C#N | |
202.257 | |
202.26 |
902836-93-5 | |
MFCD08061079 | |
OSURJDMYHKQISX-UHFFFAOYSA-N | |
3-Piperidin-3-yloxybenzonitril | |
22309128 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H315-H319-H335
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen