Learn More
3',4'-Dichloracetophenon, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11490074
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2642-63-9
Summenformel C8H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
MDL-Nummer MFCD00000553
InChI-Schlüssel WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,4-dichlorophenyl, acetophenone, 3',4'-dichloro, 1-acetyl-3,4-dichlorobenzene, 3,4 dichloro acetophenone, pubchem3383, 3,4-dicloroacetophenone
PubChem CID 75841
IUPAC-Name 1-(3,4-Dichlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',4'-Dichloroacetophenone
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Siedepunkt 134°C to 135 mmHg) (12 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 742534
Formelmasse 189.04
Reinheit (%) ≥98%