Learn More
3,4-Ethylendioxythiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
50.85 € - 226.13 €
Chemische Identifikatoren
CAS 126213-50-1
Summenformel C6H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 142.172
MDL-Nummer MFCD02093622
InChI-Schlüssel GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-ethylenedioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, edot, 3,4-ethylenedioxy thiophene, thieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane
PubChem CID 4421864
IUPAC-Name 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin
SMILES C1COC2=CSC=C2O1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15473018
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56533.06
5 g
50.85 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15483018
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56533.14
25 g
226.13 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
3,4-Ethylenedioxythiophene is used as a monomer to synthesize the conductive polymers and used as a reductant in the one-pot synthesis of gold nanoparticles from chloroauric acid, as starting material used in palladium-catalyzed mono and bis-arylation reactions and in the synthesis of conjugated polymers and copolymers, with potential optical applications. It is also used in redox activity, electroactivity and conductivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Ethylendioxithiophen wird als Monomer zur Synthese der leitfähigen Polymere verwendet und als Reduktionsmittel in der „one-pot“-Synthese von Goldnanopartikeln aus Chlorgoldsäure verwendet, als Ausgangsmaterial für Palladium-katalysierte Mono- und Bis-Arylierungsreaktionen und bei der Synthese von konjugierten Polymeren und Copolymeren, mit potenziellen optischen Anwendungen. Es wird auch bei Redox-Aktivität, Elektroaktivität und Leitfähigkeit verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser. Mischbar mit Alkohol und Ether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
126213-50-1
142.172
GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
4421864
C1COC2=CSC=C2O1
C6H6O2S
MFCD02093622
3,4-ethylenedioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, edot, 3,4-ethylenedioxy thiophene, thieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane
2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin
Spezifikation
3,4-Ethylenedioxythiophene
1.331
104°C (219°F)
1.5765
UN2810
Immsicible with water. Miscible with alcohol and ether.
C1COC2=CSC=C2O1
142.172
142.17
126213-50-1
193°C
C6H6O2S
MFCD02093622
3,4-ethylenedioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, edot, 3,4-ethylenedioxy thiophene, thieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane
GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin
4421864
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H312-H319
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Augenreizung.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P330-P361-P363-P501c
Gehäuse H302-H311-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:GIfTIG, FLÜSSIGKEITEN, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 603-128-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern