Learn More
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3',5'-Bis (trifluoromethyl)acetophenone |
Dichte | 1.422 |
Siedepunkt | 85°C (8 mmHg) |
Flammpunkt | 82°C (179°F) |
Brechungsindex | 1.423 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2384789 |
IUPAC-Name | 1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]Ethanon |
Formelmasse | 256.15 |
Reinheit (%) | 98% |