Learn More
3,5-Dichlorphenylessigsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
28.90 € - 310.55 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 51719-65-4 |
---|---|
Summenformel | C8H6Cl2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 205.034 |
MDL-Nummer | MFCD01764671 |
InChI-Schlüssel | RERINLRFXYGZEE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzeneacetic acid, 3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichloro-phenyl-acetic acid, 2-3,5-dichlorophenyl-acetic acid, 3,5-dichlorophenylaceticacid, pubchem24116, 3,5-dichlorphenylacetic acid |
PubChem CID | 6452487 |
IUPAC-Name | 2-(3,5-dichlorphenyl)Essigsäure |
SMILES | C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15409928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63293.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
15489918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63293.03 |
1 g |
80.20 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15499918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63293.06 |
5 g |
310.55 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
51719-65-4 | |
205.034 | |
RERINLRFXYGZEE-UHFFFAOYSA-N | |
6452487 | |
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O |
C8H6Cl2O2 | |
MFCD01764671 | |
2-3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzeneacetic acid, 3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichloro-phenyl-acetic acid, 2-3,5-dichlorophenyl-acetic acid, 3,5-dichlorophenylaceticacid, pubchem24116, 3,5-dichlorphenylacetic acid | |
2-(3,5-dichlorphenyl)Essigsäure |
Spezifikation
3,5-Dichlorophenylacetic acid | |
C8H6Cl2O2 | |
2-3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzeneacetic acid, 3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichloro-phenyl-acetic acid, 2-3,5-dichlorophenyl-acetic acid, 3,5-dichlorophenylaceticacid, pubchem24116, 3,5-dichlorphenylacetic acid | |
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O | |
205.034 | |
205.03 | |
Fest |
51719-65-4 | |
MFCD01764671 | |
RERINLRFXYGZEE-UHFFFAOYSA-N | |
2-(3,5-dichlorphenyl)Essigsäure | |
6452487 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
missing translation for 'storageNote' : -30 bis -10 °C
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C