Learn More
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide |
Schmelzpunkt | 250°C to 252°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 6503217 |
Formelmasse | 167.17 |
Reinheit (%) | 98% |