Learn More
3-Brom-1-Benzofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10255792
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 59214-70-9
Summenformel C8H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 197.031
InChI-Schlüssel ICJNAOJPUTYWNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzofuran, 3-bromobenzo b furan, benzofuran, 3-bromo, 3-bromo-1-benzo b furan, 3-bromobenzofurane, 3-bromo-benzo b furan, 3-bromanyl-1-benzofuran, ksc269c4b
PubChem CID 640589
IUPAC-Name 3-Brom-1-benzofuran
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1-benzofuran
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 97%