Learn More
3-Brom-5-Chlorphenol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15402239
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56962-04-0
Summenformel C6H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 207.45
MDL-Nummer MFCD07780676
InChI-Schlüssel GMGWXLPFRHYWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-phenol, 3-bromo-5-chlorophenol, 97+%, pubchem17565, acmc-209lv4, ksc268s7h
PubChem CID 22630180
IUPAC-Name 3-bromo-5-chlorophenol
SMILES OC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-chlorophenol
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Menge 1 g
Beilstein 3234780
Formelmasse 207.45
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest