Learn More
3-Chlor-2-(chloromethyl)-5-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
179.00 € - 705.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 175277-52-8 |
---|---|
Summenformel | C7H4Cl2F3N |
Molekulargewicht (g/mol) | 230.011 |
MDL-Nummer | MFCD00173852 |
InChI-Schlüssel | NUSXEDNPFNWFDQ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 22058750 |
IUPAC-Name | 3-Chlor-2-(chlormethyl)-5-(trifluormethyl)pyridin |
SMILES | C1=C(C=NC(=C1Cl)CCl)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10357033
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB05830DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
179.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10613835
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB05830DE |
5 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
705.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
Chemical Identifiers
175277-52-8 | |
230.011 | |
NUSXEDNPFNWFDQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-Chlor-2-(chlormethyl)-5-(trifluormethyl)pyridin |
C7H4Cl2F3N | |
MFCD00173852 | |
22058750 | |
C1=C(C=NC(=C1Cl)CCl)C(F)(F)F |
Specifications
3-Chloro-2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine | |
95.0 | |
C7H4Cl2F3N | |
3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, 3-chloranyl-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl, pyridine, 3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl | |
C1=C(C=NC(=C1Cl)CCl)C(F)(F)F | |
230.011 | |
230.02 |
175277-52-8 | |
95% | |
MFCD00173852 | |
NUSXEDNPFNWFDQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-Chlor-2-(chlormethyl)-5-(trifluormethyl)pyridin | |
22058750 | |
95% |
Safety and Handling
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specifica
GHS-Signalwort:Gefahr
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.