Learn More
3-Chlor-5-Fluor-4-Methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15424437
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017777-55-7
Summenformel C7H6ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 176.571
MDL-Nummer MFCD09832264
InChI-Schlüssel GHNZALBLIAFCPB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 46737504
IUPAC-Name 3-Chlor-5-Fluor-4-methoxyphenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1Cl)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Menge 1 g
Formelmasse 176.57
Reinheit (%) 97%