Learn More
3-Chlor-N-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-N-methylaniline |
Dichte | 1.163 |
Siedepunkt | 243°C to 244°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.583 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 2802319 |
Formelmasse | 141.6 |
Reinheit (%) | 97% |