Learn More
3-Di-n-propylamino-1-propyn, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Di-n-propylamino-1-propyne |
Dichte | 0.828 |
Siedepunkt | 157°C to 159°C |
Flammpunkt | 55°C (131°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.435 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2733 |
Beilstein | 1746300 |
Formelmasse | 139.24 |