Learn More
3-Di-n-propylamino-1-propyn, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11362537
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6323-79-1
Summenformel C9H17N
Molekulargewicht (g/mol) 139.242
MDL-Nummer MFCD00041626
InChI-Schlüssel ATTMKPWGJILFFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-di-n-propylamino-1-propyne, n,n-dipropyl-2-propyn-1-amine, propargyldipropylamine, n,n-dipropylprop-2-yn-1-amine, 3-dipropylamino-1-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dipropyl, prop-2-ynyldipropylamine, dipropylpropargylamine, propargyl di-n-propyl amine, n,n-dipropyl-2-propynylamine
PubChem CID 138724
IUPAC-Name N-Propyl-N-prop-2-ynylpropan-1-amin
SMILES CCCN(CCC)CC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Di-n-propylamino-1-propyne
Dichte 0.828
Siedepunkt 157°C to 159°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.435
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1746300
Formelmasse 139.24
Reinheit (%) 98%