Learn More
3-Dimethylaminophenol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11486256
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3-Dimethylaminophenol can be used as neostigmine bromide intermediate and dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Dimethylaminophenol kann als Neostigmin-Bromidintermediär und Farbstoffintermediär verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Lichtquellen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-07-0
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
MDL-Nummer MFCD00002264
InChI-Schlüssel MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino phenol, phenol, 3-dimethylamino, m-dimethylamino phenol, m-dimethylaminophenol, n,n-dimethyl-m-aminophenol, n,n-dimethyl-3-aminophenol, phenol, m-dimethylamino, 3-hydroxyphenyl dimethylamine, 3-hydroxy-n,n-dimethylaniline, 3-n,n-dimethylaminophenol
PubChem CID 7421
IUPAC-Name 3-(Dimethylamino)phenol
SMILES CN(C)C1=CC=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylaminophenol
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Siedepunkt 267°C
Flammpunkt 148°C (298°F)
Geruch Pungent
Menge 25 g
Beilstein 774631
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) ≥97%