Learn More
3-Hydroxy-4-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11417054
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-30-1
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00002511
InChI-Schlüssel ZQLCWPXBHUALQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-p-toluic acid, 3-hydroxy-4-methyl-benzoic acid, 3,4-cresotic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-methyl, 3-hydroxy-4-methylbenzoicacid, pubchem3890, acmc-209m5x, 3-hydroxy-4-methyl benzoic acid, 3,4-cresotic acid; 3-hydroxy-p-toluic acid, 3-hydroxy-4-methylbenzoic acid, technical grade
PubChem CID 68512
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 207°C to 212°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1936497
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%