Learn More
3-Hydroxy-5-Phenyl-2-Cyclohexen-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one |
Schmelzpunkt | 186°C to 187°C |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 188.23 |
Reinheit (%) | 97% |