Learn More
3-Hydroxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11475587
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-37-4
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00004337
InChI-Schlüssel FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxybenzeneacetic acid, 3-hydroxyphenylacetate, m-hydroxyphenylacetic acid, m-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-hydroxy, metahydroxy phenylacetic acid, acetic acid, m-hydroxyphenyl
PubChem CID 12122
ChEBI CHEBI:17445
IUPAC-Name 2-(3-Hydroxyphenyl)Essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Menge 5 g
Beilstein 2086506
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%