Learn More
3-Methyl-1,2-Cyclopentanedion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 105.0°C to 110.0°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 100g/mL |
Flammpunkt | 100°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione