Learn More
(3 -Methyl-2-furyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
113.00 € - 306.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 388072-09-1
Summenformel C6H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 111.144
MDL-Nummer MFCD09811371
InChI-Schlüssel CTGIVQJZUKJDNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methyl-2-furyl methylamine, 2-aminomethyl-3-methylfuran, 2-furanmethanamine,3-methyl, 2-furanmethanamine, 3-methyl, 1-3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methylfurfurylamine, 3-methylfur-2-yl methylamine
PubChem CID 18187367
IUPAC-Name (3-Methylfuran-2-yl)methanamin
SMILES CC1=C(OC=C1)CN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10535554
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC55513CB
250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
113.00 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10738635
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC55513DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
306.00 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
388072-09-1
111.144
CTGIVQJZUKJDNH-UHFFFAOYSA-N
18187367
CC1=C(OC=C1)CN
C6H9NO
MFCD09811371
3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methyl-2-furyl methylamine, 2-aminomethyl-3-methylfuran, 2-furanmethanamine,3-methyl, 2-furanmethanamine, 3-methyl, 1-3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methylfurfurylamine, 3-methylfur-2-yl methylamine
(3-Methylfuran-2-yl)methanamin
Spezifikation
(3-Methyl-2-furyl)methylamine
96.5
97%
MFCD09811371
CTGIVQJZUKJDNH-UHFFFAOYSA-N
(3-Methylfuran-2-yl)methanamin
18187367
97%
388072-09-1
100.0
C6H9NO
3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methyl-2-furyl methylamine, 2-aminomethyl-3-methylfuran, 2-furanmethanamine,3-methyl, 2-furanmethanamine, 3-methyl, 1-3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methylfurfurylamine, 3-methylfur-2-yl methylamine
CC1=C(OC=C1)CN
111.144
111.14
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a
Gefahr