Learn More
3-Methylthiophen-2-Carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
28.40 € - 96.40 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 61341-26-2 |
---|---|
Summenformel | C6H5ClOS |
Molekulargewicht (g/mol) | 160.62 |
MDL-Nummer | MFCD00130091 |
InChI-Schlüssel | AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 3-methylthiophene-2-carbonylchloride, 3-methyl-2-thenoyl chloride, 2-3-methyl thiophene carboxylicacid chloride, pubchem5561, acmc-209mrl, 3-methylthenoyl chloride, 3-methyl-2-thenoylchloride, 3-methyl-2-thienoyl chloride, 3-methylthiophenecarbonylchloride |
PubChem CID | 2737605 |
IUPAC-Name | 3-Methylthiophen-2-Carbonylchlorid |
SMILES | CC1=C(SC=C1)C(Cl)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10197832
|
Thermo Scientific Acros
380400020 |
2 g | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
10556933
|
Thermo Scientific Acros
380400100 |
10 g | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
61341-26-2 | |
160.62 | |
AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N | |
2737605 | |
CC1=C(SC=C1)C(Cl)=O |
C6H5ClOS | |
MFCD00130091 | |
3-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 3-methylthiophene-2-carbonylchloride, 3-methyl-2-thenoyl chloride, 2-3-methyl thiophene carboxylicacid chloride, pubchem5561, acmc-209mrl, 3-methylthenoyl chloride, 3-methyl-2-thenoylchloride, 3-methyl-2-thienoyl chloride, 3-methylthiophenecarbonylchloride | |
3-Methylthiophen-2-Carbonylchlorid |
Spezifikation
3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride | |
97.5 | |
Farblos bis hellgelb | |
>110°C | |
98% | |
1.5830 to 1.585 | |
3-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 3-methylthiophene-2-carbonylchloride, 3-methyl-2-thenoyl chloride, 2-3-methyl thiophene carboxylicacid chloride, pubchem5561, acmc-209mrl, 3-methylthenoyl chloride, 3-methyl-2-thenoylchloride, 3-methyl-2-thienoyl chloride, 3-methylthiophenecarbonylchloride | |
CC1=C(SC=C1)C(Cl)=O | |
160.62 | |
160.62 | |
Flüssigkeit |
61341-26-2 | |
100.0 | |
216°C to 220°C | |
Echt | |
C6H5ClOS | |
MFCD00130091 | |
AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N | |
3-Methylthiophen-2-Carbonylchlorid | |
2737605 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
- 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.