Learn More
3-Phenyl-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10591411
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-97-4
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
MDL-Nummer MFCD00002950
InChI-Schlüssel VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1-propanol, benzenepropanol, hydrocinnamyl alcohol, 3-phenylpropyl alcohol, 3-phenylpropanol, 3-benzenepropanol, phenylpropyl alcohol, hydrocinnamic alcohol, 3-phenyl-n-propanol, 3-hydroxypropyl benzene
PubChem CID 31234
IUPAC-Name 3-Phenylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenyl-1-propanol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -18°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 235°C
Flammpunkt 109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5(CH2)3OH
Brechungsindex 1.5250 to 1.527
Menge 250 g
Beilstein 06, 503
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10.3g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,cyclohexane,benzene and,ethylacetate
Viskosität 20 mPa.s (20°C)
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Phenyl-1-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.