Learn More
3-Pyridinmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Pyridinemethanol is a useful synthetic intermediate. Among other uses, it has been used in the synthesis of histone deacetylase inhibitors. It is also used to solubilize riboflavin and as a peripheral vasodilator; alcohol analog of nicotinic acid; a direct-acting peripheral vasodilator that is used in vasospasm and threatened gangrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Pyridinemethanol |
Schmelzpunkt | -8°C to -6°C |
Dichte | 1.13 |
Siedepunkt | 154°C (28 mmHg) |
Flammpunkt | 149°C (300°F) |
Brechungsindex | 1.545 |
Menge | 1000 g |
Beilstein | 107851 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,6527 |