Learn More
3-Pyrrolidinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
101.51 € - 326.63 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 40499-83-0 |
---|---|
Summenformel | C4H9NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 87.12 |
MDL-Nummer | MFCD00005256 |
InChI-Schlüssel | JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 3-pyrrolidinol, 3-hydroxypyrrolidine, dl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy pyrrolidine, dl-3-hydroxypyrrolidine, rs-3-hydroxypyrrolidine, 3-hydroxypyrrolidinehydrochloride, pyrrolidin-3ol, pyrrolidin-3-o, pyrrolidine-3-ol |
PubChem CID | 98210 |
IUPAC-Name | Pyrrolidin-3-ol |
SMILES | OC1CCNC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10071254
|
Thermo Scientific Acros
425750010 |
1 g | Glasflasche |
101.51 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10536864
|
Thermo Scientific Acros
425750050 |
5 g | Glasflasche |
326.63 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
40499-83-0 | |
87.12 | |
JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYNA-N | |
98210 | |
OC1CCNC1 |
C4H9NO | |
MFCD00005256 | |
3-pyrrolidinol, 3-hydroxypyrrolidine, dl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy pyrrolidine, dl-3-hydroxypyrrolidine, rs-3-hydroxypyrrolidine, 3-hydroxypyrrolidinehydrochloride, pyrrolidin-3ol, pyrrolidin-3-o, pyrrolidine-3-ol | |
Pyrrolidin-3-ol |
Spezifikation
3-Pyrrolidinol | |
96.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
179°C | |
Echt | |
C4H9NO | |
MFCD00005256 | |
3-pyrrolidinol, 3-hydroxypyrrolidine, dl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy pyrrolidine, dl-3-hydroxypyrrolidine, rs-3-hydroxypyrrolidine, 3-hydroxypyrrolidinehydrochloride, pyrrolidin-3ol, pyrrolidin-3-o, pyrrolidine-3-ol | |
OC1CCNC1 | |
87.12 | |
87.12 | |
Flüssigkeit |
40499-83-0 | |
100.0 | |
1.0760g/mL | |
>110°C | |
96% min. (GC) | |
1.4881 | |
1.076 | |
JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYNA-N | |
Pyrrolidin-3-ol | |
98210 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
BEI
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 254-944-5
Recommended Storage : Produkt wird während Lagerung braun
- 3-Pyrrolidinol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.