Learn More
4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholin, 96 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine |
Dichte | 0.957 |
Siedepunkt | 105°C to 106°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 64°C (147°F) |
Brechungsindex | 1.5118 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 117154 |
Formelmasse | 153.23 |
Reinheit (%) | 96% |