Learn More
4-(1-piperazinyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11410651
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56621-48-8
Summenformel C10H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 178.24
MDL-Nummer MFCD00066156
InChI-Schlüssel GPEOAEVZTOQXLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-piperazin-1-yl phenol, 4-1-piperazinyl phenol, n-4-hydroxyphenyl piperazine, p-1-piperazinyl phenol, 4-piperazinophenol, phenol, 4-1-piperazinyl, 1-4-hydroxyphenyl-piperazine, 4-piperazinylphenol, 4-piperazinyl phenol
PubChem CID 92467
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Piperazinyl)phenol
Schmelzpunkt 218°C to 224°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 150964
Empfindlichkeit Luftempfindlich
IUPAC-Name 4-(Piperazin-1-yl)phenol
Formelmasse 178.24
Reinheit (%) 98%