Learn More
4-(2-Methylphenoxy)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
76.60 € - 257.28 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 63843-42-5 |
---|---|
Summenformel | C12H17NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 191.274 |
MDL-Nummer | MFCD06248344 |
InChI-Schlüssel | MLLZZLRYRWFFRQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-o-tolyloxy piperidine, 4-2-methylphenoxy piperidine, 4-o-tolyloxy-piperidine, acmc-1b7xi, piperidine,4-2-methylphenoxy |
PubChem CID | 3686170 |
IUPAC-Name | 4-(2-Methylphenoxy)piperidin |
SMILES | CC1=CC=CC=C1OC2CCNCC2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11419700
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50951.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
11429700
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50951.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
63843-42-5 | |
191.274 | |
MLLZZLRYRWFFRQ-UHFFFAOYSA-N | |
3686170 | |
CC1=CC=CC=C1OC2CCNCC2 |
C12H17NO | |
MFCD06248344 | |
4-o-tolyloxy piperidine, 4-2-methylphenoxy piperidine, 4-o-tolyloxy-piperidine, acmc-1b7xi, piperidine,4-2-methylphenoxy | |
4-(2-Methylphenoxy)piperidin |
Spezifikation
4-(2-Methylphenoxy)piperidine | |
C12H17NO | |
Air Sensitive | |
MLLZZLRYRWFFRQ-UHFFFAOYSA-N | |
4-(2-Methylphenoxy)piperidin | |
3686170 | |
97% |
63843-42-5 | |
MFCD06248344 | |
4-o-tolyloxy piperidine, 4-2-methylphenoxy piperidine, 4-o-tolyloxy-piperidine, acmc-1b7xi, piperidine,4-2-methylphenoxy | |
CC1=CC=CC=C1OC2CCNCC2 | |
191.274 | |
191.28 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen