Learn More
4-[-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril,3-(dimethylamino)propoxy]benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
58.00 € - 219.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 146440-15-5 |
---|---|
Summenformel | C12H16N2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 204.273 |
MDL-Nummer | MFCD09064993 |
InChI-Schlüssel | XYCJVOUBTBJYTL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, benzonitrile,4-3-dimethylamino propoxy, acmc-20n4ty, benzonitrile, 4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile |
PubChem CID | 11858362 |
IUPAC-Name | 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril |
SMILES | CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10356994
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59516DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
58.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10683235
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59516DE |
5 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
219.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
146440-15-5 | |
204.273 | |
XYCJVOUBTBJYTL-UHFFFAOYSA-N | |
11858362 | |
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N |
C12H16N2O | |
MFCD09064993 | |
4-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, benzonitrile,4-3-dimethylamino propoxy, acmc-20n4ty, benzonitrile, 4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile | |
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril |
Spezifikation
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile | |
96.5 | |
97% | |
MFCD09064993 | |
XYCJVOUBTBJYTL-UHFFFAOYSA-N | |
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril | |
11858362 | |
97% |
146440-15-5 | |
100.0 | |
C12H16N2O | |
4-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, benzonitrile,4-3-dimethylamino propoxy, acmc-20n4ty, benzonitrile, 4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile | |
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N | |
204.273 | |
204.27 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr