Learn More
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10597844
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 91637-76-2
Summenformel C12H20N2O
Molekulargewicht (g/mol) 208.305
MDL-Nummer MFCD07786701
InChI-Schlüssel UGICLWAMZSRUPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-4-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy, benzenemethanamine,4-3-dimethylamino propoxy, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylprop an-1-amine, 1-4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine
PubChem CID 21465384
IUPAC-Name 3-[4-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 208.3
Reinheit (%) 97%