Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl) 1,3,2-Dioxaborolan, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10306234
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 864776-02-3
Summenformel C11H17BO3
Molekulargewicht (g/mol) 208.06
MDL-Nummer MFCD09879905
InChI-Schlüssel JMLBPHNESOKSEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methylfuran-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylfuran-3-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane,4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furanyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18438, 2-2-methylfur-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl 3-furyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 2-methylfuran-3-yl boronate
PubChem CID 24229547
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methylfuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolan
SMILES CC1=C(C=CO1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 90%