Learn More
4-(-Methoxyphenoxy)piperidin,4-methoxyphenoxy)piperidin, 99 %, Thermo Scientific™
63.80 € - 224.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 162402-33-7 |
---|---|
Summenformel | C12H17NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 207.273 |
MDL-Nummer | MFCD08059670 |
InChI-Schlüssel | HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy |
PubChem CID | 3409233 |
IUPAC-Name | 4-(4-Methoxyphenoxy)piperidin |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11479720
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50966.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
11489720
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50966.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
162402-33-7 | |
207.273 | |
HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N | |
3409233 | |
COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2 |
C12H17NO2 | |
MFCD08059670 | |
4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy | |
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidin |
Spezifikation
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine | |
C12H17NO2 | |
4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy | |
COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2 | |
207.273 | |
207.27 |
162402-33-7 | |
MFCD08059670 | |
HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidin | |
3409233 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen