Learn More
4'-(4-methyl-2-piperidinylsulfonyl)acetanilid, 97 %, Thermo Scientific™
163.00 € - 540.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1858240-55-7 |
---|---|
Summenformel | C14H20N2O3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 296.39 |
MDL-Nummer | MFCD22683128 |
InChI-Schlüssel | LUPVXSOGPVCCJN-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | n-4-4-methylpiperidin-2-ylsulfonyl phenyl acetamide, 4'-4-methyl-2-piperidinylsulfonyl acetanilide |
PubChem CID | 121237459 |
IUPAC-Name | N-[4-(4-Methylpiperidin-2-yl)sulfonylphenyl]acetamid |
SMILES | CC1CCNC(C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15495786
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60478.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
15485786
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60478.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1858240-55-7 | |
296.39 | |
LUPVXSOGPVCCJN-UHFFFAOYNA-N | |
121237459 | |
CC1CCNC(C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1 |
C14H20N2O3S | |
MFCD22683128 | |
n-4-4-methylpiperidin-2-ylsulfonyl phenyl acetamide, 4'-4-methyl-2-piperidinylsulfonyl acetanilide | |
N-[4-(4-Methylpiperidin-2-yl)sulfonylphenyl]acetamid |
Spezifikation
4'-(4-Methyl-2-piperidinylsulfonyl)acetanilide | |
C14H20N2O3S | |
n-4-4-methylpiperidin-2-ylsulfonyl phenyl acetamide, 4'-4-methyl-2-piperidinylsulfonyl acetanilide | |
CC1CCNC(C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1 | |
296.39 | |
296.38 |
1858240-55-7 | |
MFCD22683128 | |
LUPVXSOGPVCCJN-UHFFFAOYNA-N | |
N-[4-(4-Methylpiperidin-2-yl)sulfonylphenyl]acetamid | |
121237459 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen