Learn More
4-(6-Hydrazino-4 -pyrimidinyl)Morpholin, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15476427
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5767-36-2
Summenformel C8H13N5O
Molekulargewicht (g/mol) 195.226
MDL-Nummer MFCD11655642
InChI-Schlüssel XWDNLTCJJYYYCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-hydrazinylpyrimidin-4-yl morpholine, 4-6-hydrazinopyrimidin-4-yl morpholine, morpholine, 4-6-hydrazinyl-4-pyrimidinyl, 4-6-hydrazino-4-pyrimidinyl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyrimidine-4-ylhydrazine, 4-6-hydrazino-pyrimidin-4-yl-morpholine, 6-morpholin-4-yl-pyrimidin-4-yl-hydrazine
PubChem CID 13393622
IUPAC-Name (6-Morpholin-4-ylpyrimidin-4-yl)hydrazin
SMILES C1COCCN1C2=CC(=NC=N2)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholine
Schmelzpunkt 162°C to 163°C
Menge 1 g
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 96%