Learn More
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10317684
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 906353-00-2
Summenformel C12H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 230.22
MDL-Nummer MFCD09817529
InChI-Schlüssel PPGBPVGCYRDKMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoic acid, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoic acid
PubChem CID 24229686
SMILES CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=C2)C(O)=O)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoesäure
Formelmasse 230.22
Reinheit (%) 97%