Learn More
4-Acetylbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10479242
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1788-10-9
Summenformel C8H7ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 218.65
MDL-Nummer MFCD00800269
InChI-Schlüssel FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride, 4-acetylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 4-acetyl, 1-acetyl-4-chlorosulfonyl benzene, 4-acetylbenzenesulfonyl chloride, acmc-1bs75, ksc183k3b, 4-acetylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 266418
IUPAC-Name 4-Acetylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 83°C to 87°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H3CCO(C6H4)SO2Cl
Menge 1 g
Formelmasse 218.65
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.